Documenti fondamentali
735345
Sigma-Aldrich
5-Carboxythiophene-2-boronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
5-Carboxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, 5-Carboxy-2-thienylboronic acid pinacol ester
Scegli un formato
1 G
CHF 282.00
CHF 282.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 282.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15BO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 282.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
176-181 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)