Documenti fondamentali
578878
Sigma-Aldrich
2,2′−Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′-bithiophene
Scegli un formato
1 G
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 119.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17BO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Indice di rifrazione
n20/D 1.5900 (lit.)
Livello qualitativo
Punto di fusione
35.5-38.0 °C (average)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C14H17BO2S2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)12-8-7-11(19-12)10-6-5-9-18-10/h5-9H,1-4H3
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.