Documenti fondamentali
645141
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-Terthiophene-5-boronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′:5′,2″-terthiophene
Scegli un formato
1 G
CHF 432.00
CHF 432.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 432.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19BO2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 432.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
109-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.