Documenti
686182
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
142-146 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-12-14-11-18(15-9-5-2-6-10-15)17-16(14)13-7-3-1-4-8-13/h1-12H
LZGBMIZREYTWRI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3