232270
3-Amino-5-methylisoxazole
≥97%
Sinonimo/i:
5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
Saggio
≥97%
Stato
solid
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?