Documenti fondamentali
731544
Sigma-Aldrich
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate
97%
Scegli un formato
100 MG
CHF 198.00
CHF 198.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 198.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14NO3 · xC2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.20 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 198.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCN1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
KFMUWBFXUTUOEX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
PRODUCT IS NOT AVAILABLE IN EUROPE.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mayinuer Maitituoheti et al.
Cell reports, 33(3), 108293-108293 (2020-10-22)
Histone methyltransferase KMT2D harbors frequent loss-of-function somatic point mutations in several tumor types, including melanoma. Here, we identify KMT2D as a potent tumor suppressor in melanoma through an in vivo epigenome-focused pooled RNAi screen and confirm the finding by using a