Scegli un formato
CHF 56.80
CHF 216.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
InChI key
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
SMILES string
C1CNC1
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 328464 | 217328 | 516031 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| bp 61-62 °C (lit.) | bp 106 °C/15 mmHg (lit.) | bp 80-85 °C/20 mmHg (lit.) | bp 160-165 °C/2 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 0.847 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.581 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.19 g/mL at 25 °C (lit.) |
General description
accessory
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F
flash_point_c
-20 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica