Vai a
P9159
Piperidine-4-sulfonic acid
Sinonimo/i:
P4S
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 157.00
CHF 133.45
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 727.00
CHF 617.95
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
CHF 133.45
Prezzo di listinoCHF 157.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
SMILES string
OS(=O)(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO3S/c7-10(8,9)5-1-3-6-4-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,7,8,9)
InChI key
UGBJGGRINDTHIH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1262P9625D2531
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
human ... PLD1(5337), PLD2(5338), PLD3(23646), PLD4(122618), PLD5(200150)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), SIGMAR1(10280)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)