Documenti fondamentali
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-Benzylidene-D-threitol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane-4-methanol
Scegli un formato
100 MG
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 184.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)