Documenti fondamentali
723223
Sigma-Aldrich
Dodecyl 2-bromoisobutyrate
Sinonimo/i:
Dodecyl initiator
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H31BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455
Densità
1.058 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C16H31BrO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-15(18)16(2,3)17/h4-14H2,1-3H3
TUPZPNIRCIQNLF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of dodecyl functionalized telechelic polymers.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Articoli
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolli
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.