E14403
Ethyl α-bromoisobutyrate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolli
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.