Documenti fondamentali
721581
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-bromomethyl-1-propene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.550
Densità
1.860 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCC(=C)CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
BDHXXBPPYQRWMC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)