Documenti fondamentali
325066
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
(R)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide, 3-Bromo-2-(R)-methyl-1-propanol
Scegli un formato
1 G
CHF 185.00
5 G
CHF 513.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 185.00
5 G
CHF 513.00
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.02
Beilstein:
3600269
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol is used as a starting material in the total syntheses of epothilone C[1] and bistramide A.[2] It can also be used as a structural modifier in the homochiral porous molecular networks.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Multi?step application of immobilized reagents and scavengers: a total synthesis of epothilone C.
Storer R I, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(10), 2529-2547 (2004)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)
Enantioselective total synthesis of bistramide A.
Crimmins M T and DeBaillie A C
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4936-4937 (2006)