Documenti fondamentali
393665
Sigma-Aldrich
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
90%, technical grade
Sinonimo/i:
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Scegli un formato
10 G
CHF 244.00
100 G
CHF 1’590.00
CHF 244.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 244.00
100 G
CHF 1’590.00
About This Item
Formula condensata:
Br2C3H2(CH2Cl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 244.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane is a halogenated cyclopropane derivative. It has been reported to be synthesized from 3-chloro-2-(chloromethyl)-1-propene. It is formed as an intermediate during the synthesis of [1.1.1]propellane by Szeimies method.[1]
Applicazioni
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane may be used as a starting material in the synthesis of [1.1.1]-propellane[2][3] and ((3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethynyl)trimethylsilane.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cyprien Lemouchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(25), 9366-9376 (2013-06-04)
The rod-like molecule bis((4-(4-pyridyl)ethynyl)bicyclo[2.2.2]oct-1-yl)buta-1,3-diyne, 1, contains two 1,4-bis(ethynyl)bicyclo[2.2.2]octane (BCO) chiral rotators linked by a diyne fragment and self-assembles in a one-dimensional, monoclinic C2/c centrosymmetric structure where two equilibrium positions with large occupancy imbalance (88% versus 12%) are identified on a
[1.1. 1] Propellane: Reaction with Singlet Dihalocarbene.
Lee WB, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 19(3), 367-369 (1998)
Improved Preparations of 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene and 1, 1-Dibromo-2, 2-bis (chloromethyl) cyclopropane: Intermediates in the Synthesis of [1.1. 1] Propellane.
Lynch KM and Dailey WP
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4666-4668 (1995)
Concerning the synthesis of [1.1. 1] propellane.
Belzner J, et al.
Chemische Berichte, 122(2), 397-398 (1989)