Documenti fondamentali
721492
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzylamine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
41-45 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5,8-9H2
ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Gonzalo Pérez-Mitta et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(18), 6011-6017 (2015-04-17)
The ability to modulate the surface chemical characteristics of solid-state nanopores is of great interest as it provides the means to control the macroscopic response of nanofluidic devices. For instance, controlling surface charge and polarity of the pore walls is