348015
2-Aminobenzylamine
98%
Sinonimo/i:
(2-Aminomethylphenyl)amine, 2-(Aminomethyl)aniline, 2-(Aminomethyl)benzenamine, 2-Amino-1-benzylamine, [(2-Aminophenyl)methyl]amine, o-Aminobenzylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5,8-9H2
GVOYKJPMUUJXBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinazoline oxime, via condensation reaction with 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyde oxime
- in the synthesis of alkyl 5H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylates
- to modify the phosphate groups on phosphoserine peptides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges