Documenti fondamentali
715131
Sigma-Aldrich
Dichlorodi-μ-chlorobis[(1,2,3,6,7,8-η-2,7-dimethyl-2,6-octadiene-1,8-diyl]diruthenium(IV)
97%
Sinonimo/i:
Tetrachlorobis(2,7-dimethyl-2,6-octadienylene)diruthenium
Scegli un formato
500 MG
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 111.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32Cl4Ru2
Numero CAS:
Peso molecolare:
616.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
193-202 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C10H16.4ClH.2Ru/c2*1-9(2)7-5-6-8-10(3)4;;;;;;/h2*7-8H,1,3,5-6H2,2,4H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
UILPCDNRMPZVBB-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Catalyst for:
  • Selective estragole to transanethole isomerization
  • Regioselective alkylation of indoles with terminal alkynes
  • Diyne polycyclotrimerization
  • Deprotection of N-allylic amines
  • Ring-opening metathesis polymerization of norbornene
  • Polymerization of cycloalkenes and norbornene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)