Documenti fondamentali
382434
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1,1′-Bi(2-naphthylamine), (S)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diamine, (S)-(−)-2,2′-Diamino-1,1′-binaphthalene, (S)-(−)-DABN
Scegli un formato
1 G
CHF 189.00
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 189.00
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H6C10H6NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.35
Beilstein:
2419071
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −157°, c = 1 in pyridine
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
242-244 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(S)-(-)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine may be used in the synthesis of (S)-(+)-N,N′-dimethyl-N,N′-bis{3-[bis-(1-methyl-2-benzimidazolyl methyl)]-amino]-propyl}-1,1′-binaphthyl-2,2′-diamine, an octadentate ligand that can form dinuclear and trinuclear copper(II) complexes.[1] It may also be used in the synthesis of (Sa)-N-[2´-amino-(1,1´-binaphthyl)-2-yl]-4-methylbenzenesulfonamide.[2]
Used in the synthesis of chiral lactones.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
(Sa, S)-N-[2'-(4-Methylphenylsulfonamido)-1, 1'-Binaphthyl-2-Yl] Pyrrolidine-2-Carboxamide: An Organocatalyst for the Direct Aldol Reaction.
Vizoquez SF, et al.
Organic Syntheses, 317-329 (2012)
Models for biological trinuclear copper clusters. Characterization and enantioselective catalytic oxidation of catechols by the copper (II) complexes of a chiral ligand derived from (S)-(-)-1, 1'-binaphthyl-2, 2'-diamine.
Mimmi MC, et al.
Dalton Transactions, 14, 2192-2201 (2004)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)