701475
Dichloro[(2,6,10-dodecatriene)-1,12-diyl]ruthenium(IV)
Sinonimo/i:
Dichloro(dodeca-2,6,10-triene-1,12-diyl)ruthenium(IV), Dichloro-2,6,10-dodecatrienylene-ruthenium, Dichloro[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-dodecatriene-1,12-diyl]-ruthenium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
190 °C
Stringa SMILE
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
Applicazioni
- Redox isomerization/transfer hydrogenation
- Deprotection of N-allyl amides and lactams
- Isomerization of allylamines
- Isomerization of allylic alcohols into carbonyl compounds
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3