Documenti fondamentali
706043
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
82-86 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-10(15)8-11(9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
HPNBWHDRLCVZFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)