Documenti fondamentali
759864
Sigma-Aldrich
1,2-Difluorobenzene-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4F2
Peso molecolare:
118.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(F)=C1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
GOYDNIKZWGIXJT-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)