235385
tert-Butyl nitrite
90%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl nitrite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. eboll.
61-63 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: very soluble(lit.)
carbon disulfide: very soluble(lit.)
chloroform: very soluble(lit.)
diethyl ether: very soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for diazotization and nitrosation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes
- for the preparation of aryl azides from aryl amines
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves