683647
L-Asparaginsäure-1,2,3,4-13C4, N-Acetyl-Derivat
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CC(=O)N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i2+1,4+1,5+1,6+1
OTCCIMWXFLJLIA-OCZMAYJFSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)