Documenti fondamentali
705179
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-amine
97%
Sinonimo/i:
(4H-Benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-yl)-diisopropyl-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.505
Densità
1.020 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)