Documenti fondamentali
673943
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
Sinonimo/i:
Methoxyboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4096
Densità
0.9642 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
108.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)