Documenti fondamentali
704954
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G1
Sinonimo/i:
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II) chloride, (XPhos) palladium(II) phenethylamine chloride, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethyl)phenyl)]palladium(II), XPhos Palladacycle, XPhos precatalyst
Scegli un formato
250 MG
CHF 69.80
1 G
CHF 199.00
25 G
CHF 3’530.00
CHF 69.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 69.80
1 G
CHF 199.00
25 G
CHF 3’530.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H59ClNPPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
738.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Caratteristiche
generation 1
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
205-210 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
NCCc1ccccc1[Pd]Cl.CC(C)c2cc(C(C)C)c(c(c2)C(C)C)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C33H49P.C8H10N.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-4H,6-7,9H2;1H;/q;;;+1/p-1
HTAJCNQBAFZEJO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Material may contain up to 5% pentane
Applicazioni
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Catalyst used for:
  • Amination / cyclization reactions
  • C-N bond-forming reactions via packed-bed microreactors
  • Boration of aryl chlorides
  • Arylation of oxazole
  • Cross-coupling reactions
Note legali
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6