Documenti fondamentali
701440
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxybenzyloxy)-4-methylquinoline
97%
Sinonimo/i:
PMBO-lepidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
73-78 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(COc2cc(C)c3ccccc3n2)cc1
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13-11-18(19-17-6-4-3-5-16(13)17)21-12-14-7-9-15(20-2)10-8-14/h3-11H,12H2,1-2H3
NZVDQMQUHTVZAH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dudley Reagents
  • Reagent for the protection of alcohols under relatively neutral and acidic reaction conditions
Note legali
Sold under license from FSURF, US Patent Application Serial Nos. 60/827,763, 60/862,121 and related patents apply.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dudley Reagents provide mild protection for alcohols and carboxylic acids in synthesis.