Documenti fondamentali
701327
Sigma-Aldrich
3-Formyl-1H-indole-5-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Formyl-5-cyano-1H-indole, 5-Cyanoindole-3-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
248-253 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
nitrile
Stringa SMILE
O=Cc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-4-7-1-2-10-9(3-7)8(6-13)5-12-10/h1-3,5-6,12H
NVBCFOQYDFKXJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for enantioselective preparation of antifungal agents
  • Reactant for synthesis of indole- and 7-azaindole-1,3-dicarboxamide hydroxyethylamine inhibitors of BACE-1
  • Reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents
  • Reactant for preparation of indolecarboxamide derivatives as antitumor agents
  • Reactant for synthesis of a selective serotonin reuptake inhibitor
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)