Documenti fondamentali
774464
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
3-Methylindole-2-carbaldehyde
Scegli un formato
1 G
CHF 191.00
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 191.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9O
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 191.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
140-142 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)