Documenti fondamentali
697893
Sigma-Aldrich
6-Bromoquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.663
Densità
1.538 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Alexander V Shaferov et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(11) (2020-06-11)
Pd(0)-catalyzed amination was employed for the synthesis of a new family of (S)-1,1'-bianaphthalene-2,2'-diamine derivatives possessing additional chiral and fluorophore substituents. The compounds thus obtained were tested as potential detectors of seven amino alcohols, and some of them were found to
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method