B80208
3-Bromopyridine
99%
Sinonimo/i:
3-Bromopyridine, 3-Pyridyl bromide, 5-Bromopyridine, Pyridin-3-yl bromide, m-Bromopyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. eboll.
173 °C (lit.)
Densità
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cccnc1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup