Documenti
693944
Sigma-Aldrich
4-Bromoquinoline
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
29-34 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C