Documenti
696331
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
59-63 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9/h2-4H,10H2,1H3
OZLMBXPYRDASTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3