Documenti fondamentali
687375
Sigma-Aldrich
Methacetin-(methoxy-13C)
Extra pure, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4O13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)