Documenti fondamentali
493341
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propyl alcohol-1-13C
Scegli un formato
1 G
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’250.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH213CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)