Key Documents
686948
Sigma-Aldrich
5-Methylpyrimidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
P. eboll.
152-154 °C/760 mmHg
Punto di fusione
33-37 °C
Stringa SMILE
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51.67 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3