167576
2-Chlorobenzothiazole
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.637 (lit.)
P. eboll.
141 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-23 °C (lit.)
Densità
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- (RS)- and (S)-lubeluzole
- (1,3-benzothiazol-2-yl) amino-9-(10H)-acridinone derivatives
- 4H-thieno[2′,3′:4,5]pyrimido[2,1-b]benzothiazole derivatives
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves