Documenti
686956
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4930
Densità
1.0132 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
LNJMHEJAYSYZKK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37.8 °C - closed cup