Documenti fondamentali
754315
Sigma-Aldrich
Pyrimidine-2-carboxylic acid
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 47.30
CHF 47.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 47.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 47.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
182-185 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)