Documenti
686395
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
147-151 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(I)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
KKAZLRGZDIWYJT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3