Documenti fondamentali
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 143.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Capacità
500 mL
Diam. est. uscita tubo
10 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)