Documenti
1.40000
Supelco
Extran® MA 05
greener alternative
liquid, alkaline, phosphate-free concentrate
About This Item
Codice UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Extran®
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.002% Phosphate (PO4)
1.5-2.5% Free alkali (as NaOH)
8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric)
pH
13 (20 °C in H2O)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤0.002%
applicazioni
cleaning products
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto contiene ingredienti attivi biodegradabili può essere perciò considerato amico dell′ambiente. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Linkage
Sostituisce: EX0997-4; EX0997
Risultati analitici
contenuto di agente sequestrante (alcalimetria): 8,5-10,0%
Densità (d 20  °C/ 4  °C): 1,05-1,09
Base libera (come NaOH): 1,5-2,5%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,002%
Note legali
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1