Documenti
686247
Sigma-Aldrich
Zirconium carboxyethyl acrylate
60% (n-propanol)
About This Item
Formula condensata:
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
contiene
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Concentrazione
60% (n-propanol)
P. eboll.
100-121 °C
Densità
1.101 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238)
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.