Documenti fondamentali
686220
Sigma-Aldrich
Hafnium carboxyethyl acrylate
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Scegli un formato
25 G
CHF 453.00
CHF 453.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 453.00
About This Item
Formula condensata:
Hf(CH2CHCO2(CH2)2CO2)4
Peso molecolare:
750.96
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 453.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Concentrazione
60% in 1-butanol
Densità
1.154 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Hafnium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.