243493
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
99%
Sinonimo/i:
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder and chunks
Composizione
Degree of hydration, ~6
Colore
white
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films,
- silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges