Documenti fondamentali
437980
Sigma-Aldrich
Zinc methacrylate
Sinonimo/i:
Methacrylic acid zinc salt
Scegli un formato
250 G
CHF 90.80
CHF 90.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 90.80
About This Item
Formula condensata:
[H2C=C(CH3)CO2]2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 90.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
229-232 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C4H6O2.Zn/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
PIMBTRGLTHJJRV-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)