Documenti fondamentali
685216
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodopyridine
97%
Sinonimo/i:
4-Iodo-3-fluoropyridine
Scegli un formato
5 G
CHF 138.00
CHF 138.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 138.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3FIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 138.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
85-89 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cnccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H
MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)