Documenti fondamentali
680117
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulfonyl chloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4ClF3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3996
P. ebollizione
77-78 °C/16 mmHg
Densità
1.557 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H4ClF3O2S/c4-10(8,9)2-1-3(5,6)7/h1-2H2
OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.