Documenti fondamentali
656607
Sigma-Aldrich
Cyclopentanesulfonyl chloride
90%
Scegli un formato
1 G
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 102.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4918
Densità
1.279 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9ClO2S/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.