Documenti fondamentali
51974
Sigma-Aldrich
Nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride
≥98.0% ((GC))
Sinonimo/i:
Perfluoro-1-butanesulfonyl chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 459.00
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 459.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4ClF9O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 459.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% ((GC))
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4ClF9O2S/c5-17(15,16)4(13,14)2(8,9)1(6,7)3(10,11)12
IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for fluoro-tagging of nucleophiles[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Moritz Baar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(2), 526-530 (2014-11-22)
Heterogeneous catalysis for trifluoromethylations and perfluoroalkylations has been performed. Through the usage of cheap, metal-free and recyclable mesoporous graphitic carbon nitride (mpg-CN) it was possible to fluoroalkylate various arenes by the reductive activation of sulfonyl chlorides with visible light. Thus
C.W. Lindsley et al.
Tetrahedron Letters, 43, 4225-4225 (2002)